Triethoxy(p-tolyl)silane ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₂₂O₃Si Punto di ebollizione: 106°C |
MDL Number:
MFCD04974099 CAS Number: 18412-57-2 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |