Stampa…
Tetrakis(2-ethylhexyl) Orthosilicate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T3748-25ML T3748-5ML
TCIAT3748-25MLEA 99 EUR
TCIAT3748-25ML TCIAT3748-5ML
Tetrakis(2-ethylhexyl) Orthosilicate ≥97.0% (by GC)
Tetrakis(2-ethylhexyl) Orthosilicate
Formula: C₃₂H₆₈O₄Si
Punto di ebollizione: 365°C
Flash Pt: 199°C
MDL Number: MFCD00015263
CAS Number: 115-82-2
EINECS: 204-109-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %