1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₇F₃O₂ Punto di ebollizione: 76°C Flash Pt: 96°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03425197 CAS Number: 277756-45-3 |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |