Stampa…
[(4-Trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate ≥97.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T3622-200MG T3622-1G
TCIAT3622-200MGEA 77 EUR
TCIAT3622-200MG TCIAT3622-1G
[(4-Trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate ≥97.0% (by HPLC)
[(4-Trifluoromethyl)phenyl](2,4,6-trimethoxyphenyl)iodonium p-Toluenesulphonate
Formula: C₂₃H₂₂F₃IO₆S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD30725767
CAS Number: 1868173-15-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7bb68aea5ce05316d965cd73abe86f18cb541b0&vid=c7bb68aea5ce05316d965cd73abe86f18cb541b0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (HPLC) min. 97.0 % (total of Ion-Pair)