Stampa…

Triethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]silane ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: (2-(7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl)triethoxysilane, 2-(3,4-Epoxycyclohexyl)ethyltriethoxysilane

T3585-5ML T3585-25ML
TCIAT3585-5MLEA 16 EUR
TCIAT3585-5ML TCIAT3585-25ML
Triethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]silane ≥98.0% (by GC)
Triethoxy[2-(7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-yl)ethyl]silane
Formula: C₁₄H₂₈O₄Si
Peso molecolare: 288,46 g/mol
Punto di ebollizione: 130°C
MDL Number: MFCD00069159
CAS Number: 10217-34-2
EINECS: 425-050-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=088dcc365ee3655f0855784d19df3967bc8c8881&vid=088dcc365ee3655f0855784d19df3967bc8c8881&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.0050 to 1.0150

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR