Trimethylsilyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Stabilization:
Stabilised with N-nitrosodiisopropanolamine
Formula:
C₇H₁₄O₂Si Punto di ebollizione: 52°C Flash Pt: 32°C |
MDL Number:
MFCD00053868 CAS Number: 13688-56-7 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |