Triallyl(methyl)silane ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₈Si Punto di ebollizione: 180°C |
MDL Number:
MFCD00800604 CAS Number: 1112-91-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |