Stampa…
1,3,5-Tris(trimethylsilyl)benzene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
T3526-1G T3526-5G
TCIAT3526-1GEA 85 EUR
TCIAT3526-1G TCIAT3526-5G
1,3,5-Tris(trimethylsilyl)benzene ≥95.0% (by GC)
1,3,5-Tris(trimethylsilyl)benzene
Formula: C₁₅H₃₀Si₃
Punto di ebollizione: 244°C
MDL Number: MFCD00093247
CAS Number: 5624-60-2
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %