Tyrphostin AG528 ≥97.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₈H₁₄N₂O₃ Punto di fusione: 215°C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD01076474 CAS Number: 133550-49-9 |
|
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 8.60 to 9.60 % |