Stampa…

2,2,3,3-Tetrafluoro-3-[[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-[(1,2,2-trifluorovinyl)oxy]propan-2-yl]oxy]propionitrile ≥93.0% (by GC)

Fornitore: TCI

T3493-25G T3493-5G
TCIAT3493-25GEA 655 EUR
TCIAT3493-25G TCIAT3493-5G
2,2,3,3-Tetrafluoro-3-[[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-[(1,2,2-trifluorovinyl)oxy]propan-2-yl]oxy]propionitrile ≥93.0% (by GC)
2,2,3,3-Tetrafluoro-3-[[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-[(1,2,2-trifluorovinyl)oxy]propan-2-yl]oxy]propionitrile
Formula: C₈F₁₃NO₂
Punto di ebollizione: 102°C
CAS Number: 69804-19-9
EINECS: 274-123-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fbfea57e5d5c4ff0e01a2ff27bb3f4d9e5afbf84&vid=fbfea57e5d5c4ff0e01a2ff27bb3f4d9e5afbf84&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR