Stampa…
Tetraethylene glycol dimethacrylate ≥90.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: ((Oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) bis(2-methylacrylate)
Stabilization: stabilizzata con idrossichinone
T3486-25G T3486-100G
TCIAT3486-25GEA 42 EUR
TCIAT3486-25G TCIAT3486-100G
Tetraethylene glycol dimethacrylate ≥90.0% (by GC) stabilizzato
Tetraethylene glycol dimethacrylate
Formula: C₁₆H₂₆O₇
Peso molecolare: 330,38 g/mol
Punto di ebollizione: 200°C
Flash Pt: 82°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00014932
CAS Number: 109-17-1
EINECS: 203-653-1
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %