Stampa…
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Stabilization: Stabilised with HQ + MEHQ
T3451-5G T3451-25G
TCIAT3451-5GEA 69 EUR
TCIAT3451-5G TCIAT3451-25G
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate
Formula: C₁₁H₇F₁₃O₂
Punto di ebollizione: 50°C
Flash Pt: 102°C
MDL Number: MFCD00042351
CAS Number: 17527-29-6
EINECS: 241-527-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d1f1331a5a5b11c8739bb53d520681293a2af3d&vid=9d1f1331a5a5b11c8739bb53d520681293a2af3d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %