Stampa…
Fosfato di tris(2-cloroetile) ≥93.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
T3447-25G T3447-100G
TCIAT3447-25GEA 25 EUR
TCIAT3447-25G TCIAT3447-100G
Fosfato di tris(2-cloroetile) ≥93.0% (by GC)
Fosfato di tris(2-cloroetile)
Formula: C₆H₁₂Cl₃O₄P
Punto di ebollizione: 146°C
Flash Pt: 222°C
MDL Number: MFCD00000967
CAS Number: 115-96-8
EINECS: 204-118-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25088439389faa1275d946e1da6b35c011d96375&vid=25088439389faa1275d946e1da6b35c011d96375&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %