Stampa…
4-Bromo-2-methoxyphenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromoguaiacol, 5-Brom-2-hydroxyanisole
L08801.09 L08801.18 L08801.04
L08801.09EA 125 EUR
L08801.09 L08801.18 L08801.04
4-Bromo-2-methoxyphenol ≥98%
4-Bromo-2-methoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 7368-78-7 Molecular Formula: C7H7BrO2 Formula Weight: 203.04 Odour: Phenol-like Melting Point: 32-37° Boiling Point: 129-132°/12mm Beilstein Reference: 2045286 MDL No.: MFCD00051937
Formula: C₇H₇BrO₂
Peso molecolare: 203,04 g/mol
Punto di ebollizione: 129…132 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 32…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051937
CAS Number: 7368-78-7