Stampa…

2,3,6-Trichloropyridine ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

T3428-25G T3428-5G
TCIAT3428-25GEA 190 EUR
TCIAT3428-25G TCIAT3428-5G
2,3,6-Trichloropyridine ≥97.0% (by GC)
2,3,6-Trichloropyridine
Formula: C₅H₂Cl₃N
Peso molecolare: 182,43 g/mol
Punto di ebollizione: 234°C
MDL Number: MFCD00463516
CAS Number: 6515-09-9

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR