2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₄F₃NO₃ Punto di ebollizione: 113°C |
MDL Number:
MFCD00034541 CAS Number: 657-15-8 EINECS: 211-516-2 |
|
Appearance | White to Light yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 54.0 to 58.0 deg-C |