2,2,2-Trifluoroethyl acetate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₅F₃O₂ Punto di ebollizione: 78°C Flash Pt: 11°C |
MDL Number:
MFCD00198018 CAS Number: 406-95-1 UN: 3272 ADR: 3,II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |