Stampa…
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
T3373-1G T3373-5G
TCIAT3373-1GEA 103 EUR
TCIAT3373-1G TCIAT3373-5G
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol ≥98.0% (by GC)
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol
Formula: C₅H₁₀OS
Peso molecolare: 118,2 g/mol
Punto di ebollizione: 70°C
MDL Number: MFCD02942489
CAS Number: 29683-23-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e4bfdfebc390228f9353f6c2d80afecd374b9a6&vid=3e4bfdfebc390228f9353f6c2d80afecd374b9a6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C