Stampa…
3-(Perfluoro-n-hexyl)-1,2-propenoxide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T3365-5G T3365-25G
TCIAT3365-5GEA 156 EUR
TCIAT3365-5G TCIAT3365-25G
3-(Perfluoro-n-hexyl)-1,2-propenoxide ≥98.0% (by GC)
3-(Perfluoro-n-hexyl)-1,2-propenoxide
Formula: C₉H₅F₁₃O
Punto di ebollizione: 154°C
Flash Pt: 82°C
MDL Number: MFCD00042356
CAS Number: 38565-52-5
EINECS: 254-004-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9673875e3e45f74b8f5b4a9c92b6baa5f6bd82cc&vid=9673875e3e45f74b8f5b4a9c92b6baa5f6bd82cc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %