Stampa…
4-(Trifluoromethyl)styrene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-(Trifluoromethyl)-4-vinylbenzene
Stabilization: stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo
T3355-1G T3355-5G
TCIAT3355-1GEA 58 EUR
TCIAT3355-1G TCIAT3355-5G
4-(Trifluoromethyl)styrene ≥98.0% (by GC) stabilizzato
4-(Trifluoromethyl)styrene
Formula: C₉H₇F₃
Peso molecolare: 172,15 g/mol
Punto di ebollizione: 66°C
Flash Pt: 42°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00075539
CAS Number: 402-50-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caf31c40c7662db97a63b0cc00ecabbdf8a28208&vid=caf31c40c7662db97a63b0cc00ecabbdf8a28208&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %