3-(Trifluoromethyl)styrene ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-(Trifluoromethyl)-3-vinylbenzene
Stabilization:
stabilizzata con idrossichinone
T3354-1G
T3354-5G
TCIAT3354-1GEA
97
EUR
TCIAT3354-1G
TCIAT3354-5G
3-(Trifluoromethyl)styrene ≥97.0% (by GC) stabilizzato
3-(Trifluoromethyl)styrene
Formula:
C₉H₇F₃ Peso molecolare: 172,15 g/mol Punto di ebollizione: 65°C Flash Pt: 42°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00075481 CAS Number: 402-24-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |