Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl) Phosphite ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₉H₃F₁₈O₃P Punto di ebollizione: 130°C |
MDL Number:
MFCD00192561 CAS Number: 66470-81-3 |
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |