Stampa…
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)phenylisothiocyanate
T3341-1G T3341-5G
TCIAT3341-1GEA 29 EUR
TCIAT3341-1G TCIAT3341-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate ≥98.0% (by GC)
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
Formula: C₈H₄F₃NOS
Peso molecolare: 219,19 g/mol
Punto di ebollizione: 88°C
Flash Pt: 107°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042412
CAS Number: 64285-95-6
UN: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53417afaec7f6626c07e36fcbe24f249561edc20&vid=53417afaec7f6626c07e36fcbe24f249561edc20&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %