Stampa…
1,2,3-Tribromobenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
T3329-1G T3329-5G
TCIAT3329-1GEA 93 EUR
TCIAT3329-1G TCIAT3329-5G
1,2,3-Tribromobenzene ≥98.0% (by GC)
1,2,3-Tribromobenzene
Formula: C₆H₃Br₃
Peso molecolare: 314,80 g/mol
Punto di ebollizione: 283°C
MDL Number: MFCD00192668
CAS Number: 608-21-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b5fc06a45e44a89ecce121d17e00e37b4ea5252&vid=6b5fc06a45e44a89ecce121d17e00e37b4ea5252&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C