Stampa…
4-Bromo-2-nitrophenol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H26529.06 H26529.14
H26529.06EA 53.3 EUR
H26529.06 H26529.14
4-Bromo-2-nitrophenol ≥98%
4-Bromo-2-nitrophenol
Purity: 98% CAS No.: 7693-52-9 Molecular Formula: C6H4BrNO3 Formula Weight: 218.00 Melting Point: 88-91° MDL No.: MFCD00082540
Formula: C₆H₄BrNO₃
Peso molecolare: 218,01 g/mol
Punto di ebollizione: 259 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 88…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082540
CAS Number: 7693-52-9
EINECS: 231-707-4