Stampa…
1,4,5,8-Tetrachloroanthraquinone ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,4,5,8-Tetrachloroanthracene-9,10-dione
T3300-5G T3300-25G
TCIAT3300-5GEA 105 EUR
TCIAT3300-5G TCIAT3300-25G
1,4,5,8-Tetrachloroanthraquinone ≥95.0% (by GC)
1,4,5,8-Tetrachloroanthraquinone
Formula: C₁₄H₄Cl₄O₂
Peso molecolare: 345,98 g/mol
Punto di fusione: 342°C
MDL Number: MFCD00035801
CAS Number: 81-58-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b14561fb3de6043b7c1c5f33f70c6f2240ca9498&vid=b14561fb3de6043b7c1c5f33f70c6f2240ca9498&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %