Stampa…
Trimethylsilyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Methacrylic acid trimethylsilyl ester
Stabilization: stabilizzato con BHT/Ionolo
T3293-5ML T3293-25ML
TCIAT3293-5MLEA 29 EUR
TCIAT3293-5ML TCIAT3293-25ML
Trimethylsilyl methacrylate ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Trimethylsilyl methacrylate
Formula: C₇H₁₄O₂Si
Peso molecolare: 158.27 g/mol
Punto di ebollizione: 52°C
Flash Pt: 32°C
MDL Number: MFCD00053868
CAS Number: 13688-56-7
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=418fdb9ad43334c3b4cc96d63c05ded5983dfed4&vid=418fdb9ad43334c3b4cc96d63c05ded5983dfed4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %