Stampa…
N,N-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T3262-25G T3262-5G
TCIAT3262-25GEA 139 EUR
TCIAT3262-25G TCIAT3262-5G
N,N-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98.0% (by GC)
N,N-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Formula: C₄H₆F₃NO
Punto di ebollizione: 136°C
MDL Number: MFCD00043555
CAS Number: 1547-87-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %