Stampa…

2,2,2,4'-Tetrafluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

T3257-5G T3257-25G
TCIAT3257-5GEA 49 EUR
TCIAT3257-5G TCIAT3257-25G
2,2,2,4'-Tetrafluoroacetophenone ≥98.0% (by GC)
2,2,2,4'-Tetrafluoroacetophenone
Formula: C₈H₄F₄O
Peso molecolare: 192,1104 g/mol
Punto di ebollizione: 152°C
Flash Pt: 32°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042393
CAS Number: 655-32-3
EINECS: 211-509-4
UN: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43869dfb0a7cfeb441664724cd0fd6c0e63f03be&vid=e5cf93914bbe87764899208f122758f6847df7c7&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR