Stampa…
Triethoxy[5,5,6,6,7,7,7-heptafluoro-4,4-bis(trifluoromethyl)heptyl]silane ≥90.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T3246-1G T3246-5G
TCIAT3246-1GEA 76 EUR
TCIAT3246-1G TCIAT3246-5G
Triethoxy[5,5,6,6,7,7,7-heptafluoro-4,4-bis(trifluoromethyl)heptyl]silane ≥90.0% (by GC)
Triethoxy[5,5,6,6,7,7,7-heptafluoro-4,4-bis(trifluoromethyl)heptyl]silane
Formula: C₁₅H₂₁F₁₃O₃Si
Punto di ebollizione: 81°C
MDL Number: MFCD27918526
CAS Number: 130676-81-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd37f5ca8b5add8b7153eb209a7c72aae485ce02&vid=dd37f5ca8b5add8b7153eb209a7c72aae485ce02&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %