Stampa…
5,6,11,12-Tetradehydrodibenzo[a,e]cyclooctene ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Dibenzo[a,e]cyclooctadien-5,11-diyne, 5,6,11,12-Tetradehydrodibenzo[a,e]cyclooctatetraene, 5,6,11,12-Tetradehydrodibenzo[a,e][8]annulene
T3241-100MG T3241-500MG
TCIAT3241-100MGEA 182 EUR
TCIAT3241-100MG TCIAT3241-500MG
5,6,11,12-Tetradehydrodibenzo[a,e]cyclooctene ≥98.0% (by HPLC)
5,6,11,12-Tetradehydrodibenzo[a,e]cyclooctene
Formula: C₁₆H₈
Peso molecolare: 200,24 g/mol
Punto di fusione: 110°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD28386121
CAS Number: 53397-65-2
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%