Stampa…
Titanio tetracloruro ∼19% ∼1.0 mol/L in toluene
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Tetracloruro di titanio, Titanio (IV) cloruro
T3238-500ML T3238-100ML
TCIAT3238-500MLEA 104 EUR
TCIAT3238-500ML TCIAT3238-100ML
Titanio tetracloruro ∼19% ∼1.0 mol/L in toluene
Titanio tetracloruro
Formula: Cl₄Ti
Peso molecolare: 189,69 g/mol
Flash Pt: 8°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011267
CAS Number: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 3286
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09478
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f104d3a2ae0e7257a3dbf157a10b3181410baf9&vid=9f104d3a2ae0e7257a3dbf157a10b3181410baf9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Concentration (Argentmetric titration) 19.0 to 22.0 w/w%