Stampa…
Trimethyl(phenoxy)silane ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T3222-5ML T3222-25ML
TCIAT3222-5MLEA 25 EUR
TCIAT3222-5ML TCIAT3222-25ML
Trimethyl(phenoxy)silane ≥97.0% (by GC)
Trimethyl(phenoxy)silane
Formula: C₉H₁₄OSi
Punto di ebollizione: 211°C
Punto di fusione: -55°C
Flash Pt: 41°C
MDL Number: MFCD00053666
CAS Number: 1529-17-5
EINECS: 216-211-8
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64bd6c9e8f756a2a4c74e103e1b09ca348ec8ceb&vid=64bd6c9e8f756a2a4c74e103e1b09ca348ec8ceb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %