Stampa…
Thieno[3,2-b]thiophene-2,5-dicarboxaldehyde ≥93.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T3212-200MG T3212-1G
TCIAT3212-200MGEA 49 EUR
TCIAT3212-200MG TCIAT3212-1G
Thieno[3,2-b]thiophene-2,5-dicarboxaldehyde ≥93.0% (by GC)
Thieno[3,2-b]thiophene-2,5-dicarboxaldehyde
Formula: C₈H₄O₂S₂
Punto di fusione: 274°C
MDL Number: MFCD03931117
CAS Number: 37882-75-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64eadfd72579158ae37a8c3c0557d08ccdbdf1af&vid=64eadfd72579158ae37a8c3c0557d08ccdbdf1af&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %