Stampa…
2-Bromo-6-nitrophenol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H27326.14 H27326.06
H27326.14EA 312 EUR
H27326.14 H27326.06
2-Bromo-6-nitrophenol ≥97%
2-Bromo-6-nitrophenol
Purity: 97% CAS No.: 13073-25-1 Molecular Formula: C6H4BrNO3 Formula Weight: 218.00 Melting Point: 66-69° MDL No.: MFCD02683216
Formula: C₆H₄BrNO₃
Peso molecolare: 218,01 g/mol
Punto di fusione: 66…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683216
CAS Number: 13073-25-1