Tris(2,2,2-trifluoroethyl) Phosphate ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₆F₉O₄P Punto di ebollizione: 40°C Punto di fusione: –22°C |
MDL Number:
MFCD00233117 CAS Number: 358-63-4 UN: 3272 ADR: 3,III |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...