Trimethoxy(4-vinylphenyl)silane ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
T3185-5G
T3185-25G
TCIAT3185-5GEA
80
EUR
TCIAT3185-5G
TCIAT3185-25G
Trimethoxy(4-vinylphenyl)silane ≥97.0% (by GC)
Trimethoxy(4-vinylphenyl)silane
Formula:
C₁₁H₁₆O₃Si Punto di ebollizione: 77°C |
MDL Number:
MFCD21596662 CAS Number: 18001-13-3 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |