1-(Trifluoromethanesulphonyl)imidazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-((Trifluoromethyl)sulphonyl)-1H-imidazole
Formula:
C₄H₃F₃N₂O₂S Peso molecolare: 200.14 g/mol Punto di ebollizione: 40°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00037891 CAS Number: 29540-81-6 EINECS: 249-686-5 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |