Stampa…
1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
T3167-1G T3167-5G
TCIAT3167-1GEA 100 EUR
TCIAT3167-1G TCIAT3167-5G
1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole ≥98.0% (by HPLC)
1-(Trifluoromethanesulphonyl)-1H-benzotriazole
Formula: C₇H₄F₃N₃O₂S
Peso molecolare: 251,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00963686
CAS Number: 117632-84-5
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C