Stampa…
Tris(1H-benzotriazol-1-yl)methane ≥95.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Tris(1H-benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)methane
T3141-200MG T3141-1G
TCIAT3141-200MGEA 77 EUR
TCIAT3141-200MG TCIAT3141-1G
Tris(1H-benzotriazol-1-yl)methane ≥95.0% (by HPLC)
Tris(1H-benzotriazol-1-yl)methane
Formula: C₁₉H₁₃N₉
Peso molecolare: 367,38 g/mol
Punto di fusione: 191°C
MDL Number: MFCD00514776
CAS Number: 88088-95-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=097aeab37f2e3cbc51424fc7d5329f6b88f90fa6&vid=097aeab37f2e3cbc51424fc7d5329f6b88f90fa6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%