Stampa…
4-Bromo-2-nitroaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
B25468.22 B25468.14
B25468.22EA 213 EUR
B25468.22 B25468.14
4-Bromo-2-nitroaniline ≥98%
4-Bromo-2-nitroaniline
Purity: 98% CAS No.: 875-51-4 Molecular Formula: C6H5BrN2O2 Formula Weight: 217.02 Melting Point: 111-114° MDL No.: MFCD00041312
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Peso molecolare: 217,02 g/mol
Punto di ebollizione: 309 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 111…114 °C
Densità: 1,81 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041312
CAS Number: 875-51-4