Stampa…
1,3,5-Tris(4-iodophenyl)benzene ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T3084-1G T3084-5G
TCIAT3084-1GEA 127 EUR
TCIAT3084-1G TCIAT3084-5G
1,3,5-Tris(4-iodophenyl)benzene ≥98.0% (by HPLC)
1,3,5-Tris(4-iodophenyl)benzene
Formula: C₂₄H₁₅I₃
Punto di fusione: 266°C
MDL Number: MFCD07369795
CAS Number: 151417-38-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79451e8ae7c6da4830908c15a92a7996a0be142c&vid=79451e8ae7c6da4830908c15a92a7996a0be142c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%