Stampa…
3-(2-Thienyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3-(Thiophen-2-yl)pyridine
T3055-200MG T3055-1G
TCIAT3055-200MGEA 62 EUR
TCIAT3055-200MG TCIAT3055-1G
3-(2-Thienyl)pyridine ≥98.0% (by GC)
3-(2-Thienyl)pyridine
Formula: C₉H₇NS
Peso molecolare: 161,23 g/mol
Punto di ebollizione: 100°C
MDL Number: MFCD01860052
CAS Number: 21298-53-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74fd2c800231ad57328c6f4eabf8fc2564297aee&vid=74fd2c800231ad57328c6f4eabf8fc2564297aee&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %