Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
T3041-1G
T3041-5G
TCIAT3041-1GEA
85
EUR
TCIAT3041-1G
TCIAT3041-5G
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate ≥98.0% (by GC)
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Formula:
C₉H₃F₁₈O₄P Punto di ebollizione: 72°C Punto di fusione: 32°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
CAS Number:
66489-68-7 |
|
Appearance | White to Yellow to Orange powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |