Stampa…
1-[(Triisopropylsilyl)ethynyl]-1,2-benziodoxol-3(1H)-one ≥98.0% (by HPLC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T3039-200MG T3039-1G
TCIAT3039-200MGEA 46 EUR
TCIAT3039-200MG TCIAT3039-1G
1-[(Triisopropylsilyl)ethynyl]-1,2-benziodoxol-3(1H)-one ≥98.0% (by HPLC)
1-[(Triisopropylsilyl)ethynyl]-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
Formula: C₁₈H₂₅IO₂Si
Punto di fusione: 170°C
MDL Number: MFCD18632570
CAS Number: 181934-30-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12135aee5b939cd0981af53cc89f80f7063a9af6&vid=12135aee5b939cd0981af53cc89f80f7063a9af6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%