2,2,4,4-Tetramethyl-3-pentanone imine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₉N Punto di ebollizione: 164°C Flash Pt: 29°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00216566 CAS Number: 29097-52-7 UN: 1993 ADR: 3,III |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...