Stampa…
3,3,3-Trifluoro-1-propanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 3,3,3-Trifluoropropan-1-ol
T2986-1G T2986-5G
TCIAT2986-1GEA 34 EUR
TCIAT2986-1G TCIAT2986-5G
3,3,3-Trifluoro-1-propanol ≥98.0% (by GC)
3,3,3-Trifluoro-1-propanol
Formula: C₃H₅F₃O
Peso molecolare: 114,07 g/mol
Punto di ebollizione: 100°C
Flash Pt: 37°C
MDL Number: MFCD00190649
CAS Number: 2240-88-2
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9d9a147b3d05a171a612ab6589ddc1083e718db&vid=c9d9a147b3d05a171a612ab6589ddc1083e718db&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %