Stampa…
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazole, TRIM
T2982-1G T2982-200MG
TCIAT2982-1GEA 210 EUR
TCIAT2982-1G TCIAT2982-200MG
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole ≥98.0% (by GC)
1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole
Formula: C₁₀H₇F₃N₂
Peso molecolare: 212.17 g/mol
Punto di ebollizione: 75
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00041206
CAS Number: 25371-96-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38c9357108234b3543d3e55703132e34372e6064&vid=38c9357108234b3543d3e55703132e34372e6064&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C