Stampa…
(E)-Trimethyl(3,3,3-trifluoro-1-propenyl)silane ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Ikeda - Omote Reagent
T2977-1G T2977-5G
TCIAT2977-1GEA 387 EUR
TCIAT2977-1G TCIAT2977-5G
(E)-Trimethyl(3,3,3-trifluoro-1-propenyl)silane ≥95.0% (by GC)
(E)-Trimethyl(3,3,3-trifluoro-1-propenyl)silane
Formula: C₆H₁₁F₃Si
Peso molecolare: 168,23 g/mol
Punto di ebollizione: 69°C
CAS Number: 55364-28-8
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce8a31dbf04082fefc6a8a8e8bb78bc479a4c689&vid=ce8a31dbf04082fefc6a8a8e8bb78bc479a4c689&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %