Stampa…
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T2968-5G T2968-25G
TCIAT2968-5GEA 62 EUR
TCIAT2968-5G TCIAT2968-25G
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol ≥98.0% (by GC)
1,1,1-Trifluoro-2-(trifluoromethyl)-4-penten-2-ol
Formula: C₆H₆F₆O
Punto di ebollizione: 100°C
MDL Number: MFCD03092986
CAS Number: 646-97-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %